tert-Butyldimethylsilane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
445710050 445710250
ACRO445710050EA 63.8 EUR
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Formula: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C
Densidad: 0,701 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010754
Núm. CAS: 29681-57-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %