Tetrametilsilano ACS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
445900250
445901000
ACRO445900250EA
48.7
EUR
ACRO445900250
ACRO445901000
Tetrametilsilano ACS para espectroscopia RMN
Tetrametilsilano
Formula:
C₄H₁₂Si Pto. Ebullición: 26…28 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –99 °C Densidad: 0,64 g/cm³ Pto. de inflamación: –27 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008274 Núm. CAS: 75-76-3 UN: 2749 ADR: 3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Suitability | (for 1H-NMR position ref.) Passes test |