3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
445540010 445540050
ACRO445540010EA 357 EUR
ACRO445540010 ACRO445540050
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₅BO₄
Pto. Ebullición: 79 °C (,1Torr)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788736
Núm. CAS: 642066-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Oily liquid
GC ≥88.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure