2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
445550010
445550050
ACRO445550010EA
135
EUR
ACRO445550010
ACRO445550050
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BN₄O₂ Pto. de fusión: 148…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06796325 Núm. CAS: 155884-01-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain varying amounts of anhydrides |
HPLC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |