4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
445570010
445570050
ACRO445570010EA
145
EUR
ACRO445570010
ACRO445570050
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BN₄O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06739099 Núm. CAS: 179942-55-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |