1,2-Diclorobenceno 99+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Diclorobenceno
445640010
445641000
ACRO445640010EA
123
EUR
ACRO445640010
ACRO445641000
1,2-Diclorobenceno 99+% para HPLC
1,2-Diclorobenceno
Formula:
C₆H₄Cl₂ Pto. Ebullición: 180,5 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,3 g/cm³ Pto. de inflamación: 67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000535 Núm. CAS: 95-50-1 UN: 1591 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 380 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0003 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0005 meq/g |