Etanol absoluto 99.8% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
445730010 445730025 445730010_T 445730025_T
ACRO445730010EA 162 EUR
ACRO445730010 ACRO445730025 445730010_T 445730025_T
Etanol absoluto 99.8% para análisis
Etanol
Formula: C₂H₅OH
Pto. Ebullición: 78,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
Density (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 passes test
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Ethanol 99.8 to 100 % v/v (calculated)
Substance reducing dichromate passes test