Etanol absoluto 99.8% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
445740010 445740025
ACRO445740010EA 159 EUR
ACRO445740010 ACRO445740025
Etanol absoluto 99.8% para HPLC
Etanol
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0.79 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)