2-Etoxietanol para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilglicol, Éter monoetílico del etilenglicol
445760010 445760025
ACRO445760010EA 86.6 EUR
ACRO445760010 ACRO445760025
2-Etoxietanol para análisis
2-Etoxietanol
Formula: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002869
Núm. CAS: 110-80-5
UN: 1171
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity/alkalinity ≤0.001 meq/g
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.2 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Silicon (Si) ≤0.05 ppm
Sodium (Na) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤2 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm