Hexafluoro isopropanol 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
HFIP
445820100
445820500
445822500
ACRO445820100EA
70.2
EUR
ACRO445820100
ACRO445820500
ACRO445822500
Hexafluoro isopropanol 99% para análisis
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula:
C₃H₂F₆O MW: 168.04 g/mol Pto. Ebullición: 59 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1.596 g/cm³ Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011651 Núm. CAS: 920-66-1 UN: 3265 ADR: 8 I Índice Merck: 13,09598 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |