tert-Butóxido de potasio 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
445831000 445838000
445831000.EA 246 EUR
445831000. 445838000.
tert-Butóxido de potasio 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Densidad: 0.86 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 1.90 to 2.20 M