Bis(2-bromoetil) éter 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
445860050 445860250
ACRO445860050EA 72 EUR
ACRO445860050 ACRO445860250
Bis(2-bromoetil) éter 90%
Bis(2-bromoetil) éter
Formula: C₄H₈Br₂O
MW: 231,93 g/mol
Pto. Ebullición: 92…93 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,845 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039196
Núm. CAS: 5414-19-7
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %