Bromo 99.5+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
445871000 445875000
ACRO445871000EA 69.9 EUR
ACRO445871000 ACRO445875000
Bromo 99.5+% ACS
Bromo
Formula: Br₂
Pto. Ebullición: 58,7 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –7,2 °C
Densidad: 3,111 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010896
Núm. CAS: 7726-95-6
UN: 1744
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %