Sodio metilato 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
445881000 445888000
445881000.EA 97.8 EUR
445881000. 445888000.
Sodio metilato 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Pto. Ebullición: 65 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test