Hidrogenosulfato de amonio, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Amonio bisulfato, Amonio hidrogenosulfato
445910010 445910025
ACRO445910010EA 79.1 EUR
ACRO445910010 ACRO445910025
Hidrogenosulfato de amonio, extra puro
Hidrogenosulfato de amonio
Formula: H₅NO₄S
MW: 115.11 g/mol
Pto. Ebullición: 350 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 147 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051073
Núm. CAS: 7803-63-6
UN: 2506
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,00526
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %