Bromuro de fenilmagnesio 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
445961000 445968000
445961000.EA 110 EUR
445961000. 445968000.
Bromuro de fenilmagnesio 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Bromuro de fenilmagnesio
Formula: C₆H₅BrMg
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000038
Núm. CAS: 100-58-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.50 to 1.70 M