Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
445971000 445978000
445971000.EA 134 EUR
445971000. 445978000.
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Formula: C₂H₃BrMg
MW: 131.26 g/mol
Densidad: 0.965 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000042
Núm. CAS: 1826-67-1
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to red to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.80 to 1.10 M