Bromuro de metilmagnesio 1 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
446001000 446008000
446001000.EA 82.6 EUR
446001000. 446008000.
Bromuro de metilmagnesio 1 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Bromuro de metilmagnesio
Formula: CH₃BrMg
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000041
Núm. CAS: 75-16-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M