2-Iodosobenzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
446030010
446030050
ACRO446030010EA
53.4
EUR
ACRO446030010
ACRO446030050
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Formula:
C₇H₅IO₃ Pto. de fusión: 200…204 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00002401 Núm. CAS: 304-91-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 97.5 to 102.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...