EDTA sal tetrasódica dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio dihidrato, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de tetrasódica dihidrato, Ácido edético sal tetrasódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal tetrasódica dihidrato
446080010 446081000 446085000
ACRO446080010EA 144 EUR
ACRO446080010 ACRO446081000 ACRO446085000
EDTA sal tetrasódica dihidrato 99%
EDTA sal tetrasódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150026
Núm. CAS: 10378-23-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6.4 % to 10.6 %
Solubility (16% in water) Clear solution