Trietilsilano 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
446160010 446161000
446160010.EA 1010 EUR
446160010. 446161000.
Trietilsilano 99%, AcroSeal®
Trietilsilano
Formula: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -156,9 °C
Densidad: 0,72 g/cm³
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009018
Núm. CAS: 617-86-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %