5-(Clorometil)uracilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
446190010 446190050
ACRO446190010EA 219 EUR
ACRO446190010 ACRO446190050
5-(Clorometil)uracilo 97%
5-(Clorometil)uracilo
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00218445
Núm. CAS: 3590-48-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %