Sodio hidrogenocarbonato 99+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
446230010 446232500
ACRO446230010EA 133 EUR
ACRO446230010 ACRO446232500
Sodio hidrogenocarbonato 99+% para HPLC
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %