Bromuro de magnesio hexahidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
446250010 446252500
ACRO446250010EA 139 EUR
ACRO446250010 ACRO446252500
Bromuro de magnesio hexahidrato 99%, extra puro
Bromuro de magnesio hexahidrato
Formula: Br₂Mg·6H₂O
Pto. de fusión: 165 °C (desc.)
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149780
Núm. CAS: 13446-53-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)