Tiocianato de sodio 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio rodanuro, Sodio tiocianato, Sodio sulfocianuro
446290010 446292500
ACRO446290010EA 139 EUR
ACRO446290010 ACRO446292500
Tiocianato de sodio 98+% para análisis
Tiocianato de sodio
Formula: NaSCN
MW: 81.07 g/mol
Pto. de fusión: 287 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011123
Núm. CAS: 540-72-7
Índice Merck: 13,09401
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)