Potasio hidrogenocarbonato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio bicarbonato
446300025 446301000 446305000
ACRO446300025EA 226 EUR
ACRO446300025 ACRO446301000 ACRO446305000
Potasio hidrogenocarbonato ACS
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. de fusión: 292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
Índice Merck: 13,07691
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %