Bromuro de amonio ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
446310025 446315000
ACRO446310025EA 275 EUR
ACRO446310025 ACRO446315000
Bromuro de amonio ACS
Ammonium bromide
Formula: H₄BrN
MW: 97,94 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 452 °C (subl.)
Densidad: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011419
Núm. CAS: 12124-97-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration Argentimetric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %