Litio carbonato 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
446320010 446322500
ACRO446320010EA 220 EUR
ACRO446320010 ACRO446322500
Litio carbonato 98+% para análisis
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Pto. de fusión: 720 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
Índice Merck: 13,05549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)