Calcio acetato monohidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Calcio acetato monohidrato, Di(acetato) de calcio monohidrato
446351000 446355000
ACRO446351000EA 67.2 EUR
ACRO446351000 ACRO446355000
Calcio acetato monohidrato ACS
Calcio acetato monohidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
MW: 176,18 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150019
Núm. CAS: 5743-26-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.035 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %