Sodio molibdato dihidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
446360250 446361000 446365000
ACRO446360250EA 44 EUR
ACRO446360250 ACRO446361000 ACRO446365000
Sodio molibdato dihidrato ACS
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 687 °C
Densidad: 3,28 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Solid
Titration Complexometric 99.5 to 103.0 %
pH 7.0 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)