Potasio nitrato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 121 EUR
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
Potasio nitrato 99%, puro
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Pto. Ebullición: 400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 334 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %