Calcio sulfato dihidrato 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
446380010 446380050
ACRO446380010EA 80.3 EUR
ACRO446380010 ACRO446380050
Calcio sulfato dihidrato 98+%, extra puro
Calcio sulfato dihidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149625
Núm. CAS: 10101-41-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Water 19 to 23 %