tri-Calcio orto-fosfato 96%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Fosfato de tricalcio
446390010 446390050
ACRO446390010EA 78.8 EUR
ACRO446390010 ACRO446390050
tri-Calcio orto-fosfato 96%, puro
tri-Calcio orto-fosfato
Formula: Ca₃(PO₄)₂
Pto. de fusión: 1670 °C
Densidad: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015984
Núm. CAS: 7758-87-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥95 %