Clorato de sodio 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
446411000 446415000
ACRO446411000EA 36.3 EUR
ACRO446411000 ACRO446415000
Clorato de sodio 99% ACS
Clorato de sodio
Formula: ClNaO₃
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 248…261 °C
Densidad: 2,49 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003479
Núm. CAS: 7775-09-9
UN: 1495
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Bromate (BrO3) ≤0.015 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %