Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Calcio hidrogenoorthofosfato, Calcio hidrogenofosfato
446430500 446432500
ACRO446430500EA 32.3 EUR
ACRO446430500 ACRO446432500
Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro 98+% para análisis
Hidrogenoortofosfato de calcio
Formula: CaHPO₄
MW: 136.06 g/mol
Pto. de fusión: 370
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010909
Núm. CAS: 7757-93-9
Índice Merck: 13,01697
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.033 %
Fluoride (F) ≤0.005 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %