ω-Bromo-2-fluoroacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(2-fluorofenil)etan-1-ona, α-Bromo-2-fluoroacetofenona, Bromometil-o-fluorofenilcetona
446670050 446670250
ACRO446670050EA 102 EUR
ACRO446670050 ACRO446670250
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Pto. Ebullición: 61…63 °C (.1Torr)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00278796
Núm. CAS: 655-15-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green to brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure