Magnesio sulfato, anhidro 99% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Sulfato de magnesio
446890010 446892500
ACRO446890010EA 313 EUR
ACRO446890010 ACRO446892500
Magnesio sulfato, anhidro 99% para análisis
Magnesio sulfato
Formula: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Pto. de fusión: 1124 °C
Densidad: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Loss on ignition ≤2 % (600°C)