Benzonitrilo para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyanobenzene, Phenylcyanide
446910010
446911000
ACRO446910010EA
276
EUR
ACRO446910010
ACRO446911000
Benzonitrilo para HPLC
Benzonitrilo
Formula:
C₇H₅N Pto. Ebullición: 188…191 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,01 g/cm³ Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001770 Núm. CAS: 100-47-0 UN: 2224 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...