Amonio sulfato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
446450050 446450250
ACRO446450050EA 128 EUR
ACRO446450050 ACRO446450250
Amonio sulfato 99%, puro
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 280 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %