2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
446480010 446480050
ACRO446480010EA 156 EUR
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Pto. Ebullición: 88 °C (118 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189478
Núm. CAS: 799557-87-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure