1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-4-piperidone, 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
446510010
446510050
ACRO446510010EA
228
EUR
ACRO446510010
ACRO446510050
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formula:
C₁₀H₁₆FNO₃ Pto. de fusión: 75…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10566554 Núm. CAS: 211108-50-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 78 °C |
Water | ≤2.5 % |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |