1,3,5-Triformylbenzene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
446550010
446550050
ACRO446550010EA
260
EUR
ACRO446550010
ACRO446550050
1,3,5-Triformylbenzene 98%
1,3,5-Triformylbenzene
Formula:
C₉H₆O₃ Pto. de fusión: 156…158 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00182470 Núm. CAS: 3163-76-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |