Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
446580050
446580250
ACRO446580050EA
158
EUR
ACRO446580050
ACRO446580250
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Formula:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Pto. de fusión: 55…56 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01941317 Núm. CAS: 6299-85-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |