tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
446590010 446590050
ACRO446590010EA 243 EUR
ACRO446590010 ACRO446590050
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751872
Núm. CAS: 154748-49-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure