2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride
446640010 446640050
ACRO446640010EA 144 EUR
ACRO446640010 ACRO446640050
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Formula: C₅H₉ClF₃NO₂
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525479
Núm. CAS: 193140-71-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure