(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
446650010
446650050
ACRO446650010EA
145
EUR
ACRO446650010
ACRO446650050
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Formula:
C₆H₁₀F₃N Pto. Ebullición: 80 °C (200Torr) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226597 Núm. CAS: 154727-51-2 UN: 2733 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol) |