3-Amino-5-etilpirazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-ethylpyrazole
446710010 446710050
ACRO446710010EA 172 EUR
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-etilpirazol 97%
3-Amino-5-etilpirazol
Formula: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08060982
Núm. CAS: 1904-24-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %