Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
446720010 446720050
ACRO446720010EA 96.6 EUR
ACRO446720010 ACRO446720050
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 190,8…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646333
Núm. CAS: 2164-61-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %