Piperidina-2,4-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
446730010 446730050
ACRO446730010EA 174 EUR
ACRO446730010 ACRO446730050
Piperidina-2,4-diona 97%
Piperidina-2,4-diona
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. de fusión: 99,1…100.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704814
Núm. CAS: 50607-30-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure