2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
446740010 446740050
ACRO446740010EA 228 EUR
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 82 °C (,8 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01691538
Núm. CAS: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %